Imprimer
1,1,1-Trifluoroiodoéthane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1148-25G T1148-5G
TCIAT1148-25GEA 170 EUR
TCIAT1148-25G TCIAT1148-5G
1,1,1-Trifluoroiodoéthane ≥99.0% (par GC)
1,1,1-Trifluoroiodoéthane
Formule: C₂H₂F₃I
Point d'ébullition: 55°C
Densité: 2,1499 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001082
Numéro CAS: 353-83-3
EINECS: 206-541-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01f6412c3b64de1f592bfb68895a18b38e35dcb3&vid=8a6a74c3abcfeed85493a0aeecd3027cd3736e19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %