Imprimer
3-Chloro-1-propanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
C0270-25G C0270-500G C0270-100G
TCIAC0270-25GEA 37.4 EUR
TCIAC0270-25G TCIAC0270-500G TCIAC0270-100G
3-Chloro-1-propanol ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-1-propanol
Formule: C₃H₇ClO
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,1309 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002943
Numéro CAS: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
ONU: 2849
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e3bc28bbde2ae9009c517902ab73cf07ac4d57c&vid=cc18e094de5aa98eddc8f67a9776bb5dbe9b204b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %