2-Chlorobutane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
C0143-25ML
C0143-500ML
TCIAC0143-25MLEA
19.8
EUR
TCIAC0143-25ML
TCIAC0143-500ML
2-Chlorobutane ≥99.0% (par GC)
2-Chlorobutane
Formule:
C₄H₉Cl Point d'ébullition: 68°C Point de fusion: –132 °C Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: –10°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000871 Numéro CAS: 78-86-4 EINECS: 201-151-7 ONU: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 14,01561 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |