Imprimer
1-Chloropentane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0237-25ML C0237-500ML
TCIAC0237-25MLEA 17.6 EUR
TCIAC0237-25ML TCIAC0237-500ML
1-Chloropentane ≥99.0% (par GC)
1-Chloropentane
Formule: C₅H₁₁Cl
MW: 106.6 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: -99
Point d'éclair: 13°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001015
Numéro CAS: 543-59-9
EINECS: 208-846-4
ONU: 1107
ADR: 3 II
Merck Index: 14,00606
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7732d8f30caadfceb281f3252eecd4eed5dc56c&vid=ed033f40c479b7e18ab3b9211dc0b41fd507a4db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %