1-Chlorobutane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
n-Butyl Chloride
C0142-25ML
C0142-500ML
TCIAC0142-25MLEA
18.7
EUR
TCIAC0142-25ML
TCIAC0142-500ML
1-Chlorobutane ≥99.0% (par GC)
1-Chlorobutane
Formule:
CH₃(CH₂)₃Cl Point d'ébullition: 78°C Point de fusion: –123 °C Densité: 0,8862 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: –13°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001009 Numéro CAS: 109-69-3 EINECS: 203-696-6 ONU: 1127 ADR: 3,II Merck Index: 14,01560 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |