1,6-Dichlorohexane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
D0372-500G
D0372-25G
TCIAD0372-500GEA
71.5
EUR
TCIAD0372-500G
TCIAD0372-25G
1,6-Dichlorohexane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,6-Dichlorohexane
Formule:
ClH₂C(CH₂)₄CH₂Cl MW: 155.07 g/mol Point d'ébullition: 95°C Point de fusion: -13 Point d'éclair: 74°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001020 Numéro CAS: 2163-00-0 EINECS: 218-491-7 ONU: 3082 ADR: 9 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |