Imprimer
1,4-Dichlorobutane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0349-25ML D0349-500ML
TCIAD0349-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0349-25ML TCIAD0349-500ML
1,4-Dichlorobutane ≥98.0% (par GC)
1,4-Dichlorobutane
Formule: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Point d'ébullition: 155°C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1,1457 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001011
Numéro CAS: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c6768cd3765b893bc71bce7ff54119d98be9568&vid=08390a0e2c5858d1826c1c7261448e71530376f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %