Imprimer
1,3-Dichloropropane
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethylendichloride
D0399-25ML D0399-250ML
TCIAD0399-25MLEA 37.4 EUR
TCIAD0399-25ML TCIAD0399-250ML
1,3-Dichloropropane
1,3-Dichloropropane
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Cl
MW: 112.99 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: -99.5
Densité: 1.1717
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000999
Numéro CAS: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
ONU: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f7bc42fad4c3b4aa4cfdb7f7c1a70fa112a1c3&vid=a930d4ff7801b6f685a164744634a8a0d41f3c6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %