1,2-Dichloropropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Propylene dichloride
D0398-25G
D0398-500G
TCIAD0398-25GEA
17.6
EUR
TCIAD0398-25G
TCIAD0398-500G
1,2-Dichloropropane ≥98.0% (par GC)
1,2-Dichloropropane
Formule:
ClH₂CCH₂CH₂Cl MW: 112.99 g/mol Point d'ébullition: 97°C Point de fusion: -100 Point d'éclair: 14°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000868 Numéro CAS: 78-87-5 EINECS: 201-152-2 ONU: 1279 ADR: 3 II Merck Index: 14,07854 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |