Imprimer
Propionate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
P0512-25G P0512-500G
TCIAP0512-25GEA 18.7 EUR
TCIAP0512-25G TCIAP0512-500G
Propionate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Propionate de sodium
Formule: C₃H₅NaO₂
MW: 96.06 g/mol
Point de fusion: 288.76
Point d'éclair: 157
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002759
Numéro CAS: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Merck Index: 14,08669
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db3fd38eec93ce9516288a6919b2aebb00c0f7e&vid=7ab4bbfa911efefa8b168875e390830ceee38f7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency