Imprimer
Acide hexacosanoïque ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C0829-1G C0829-10G
TCIAC0829-1GEA 157 EUR
TCIAC0829-1G TCIAC0829-10G
Acide hexacosanoïque ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Acide hexacosanoïque
Formule: C₂₆H₅₂O₂
Point d'ébullition: 419 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…77 °C
Densité: 0,8198 g/cm³ (100 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002811
Numéro CAS: 506-46-7
EINECS: 208-040-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48f212588969155caf681c230f107d9575f1bb5&vid=2a2f749ebbfbe8615f5654b945c88b207ce3c71e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 85.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency