Imprimer
Acétate de pentyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: n-Pentyl acetate, Acetic acid amyl ester, Acetic acid pentyl ester, Pentyl acetate
A0021-25ML A0021-500ML
TCIAA0021-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0021-25ML TCIAA0021-500ML
Acétate de pentyle ≥99.0% (par GC)
Acétate de pentyle
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: -71
Point d'éclair: 45°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009500
Numéro CAS: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
ONU: 1104
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcebb8adcd536407ec2a19a334d1dcbad6b0acec&vid=b96d23095d205e1a275f89c8c817ce1ee945d175&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %