Imprimer
n-Butyle acétate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
A0024-25ML A0024-500ML
TCIAA0024-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0024-25ML TCIAA0024-500ML
n-Butyle acétate ≥99.0% (par GC)
n-Butyle acétate
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: -76
Point d'éclair: 28°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009445
Numéro CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
ONU: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 14,01535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8b3adbd5bc57ba571aafcf4e56d9ae4e5c2fbef&vid=1fb9dc157824122d110c3559fcaca4b12d9386ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %