Acétate d'isopropyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Acetic acid isopropyl ester
A0036-25ML
A0036-500ML
TCIAA0036-25MLEA
18.7
EUR
TCIAA0036-25ML
TCIAA0036-500ML
Acétate d'isopropyle ≥99.0% (par GC)
Acétate d'isopropyle
Formule:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 g/mol Point d'ébullition: 88°C Point de fusion: -62 Point d'éclair: 7°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008877 Numéro CAS: 108-21-4 EINECS: 203-561-1 ONU: 1220 ADR: 3 II Merck Index: 14,05205 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |