Imprimer
Acétate d'isobutyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0034-25ML A0034-500ML
TCIAA0034-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0034-25ML TCIAA0034-500ML
Acétate d'isobutyle ≥99.0% (par GC)
Acétate d'isobutyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 117°C
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008932
Numéro CAS: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
ONU: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7e208f20136ed222d6d65b05ab5dd76117eaa2e&vid=ed2986b5d5c9ac4a424f65f0baf70fe63dc2d586&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %