Imprimer
Acétate de sec-butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0025-25ML A0025-500ML
TCIAA0025-25MLEA 17.6 EUR
TCIAA0025-25ML TCIAA0025-500ML
Acétate de sec-butyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de sec-butyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: –98,9 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD00009328
Numéro CAS: 105-46-4
EINECS: 203-300-1
ONU: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01536
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2fa2b8a5b7d2fd4e664a33e140741ac94bfd7db&vid=398d183458e25ab2f77ea771eadbc4848a5df897&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %