Imprimer
3,4-Hexanedione ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0573-25ML H0573-5ML
TCIAH0573-25MLEA 124 EUR
TCIAH0573-25ML TCIAH0573-5ML
3,4-Hexanedione ≥96.0% (par GC)
3,4-Hexanedione
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,9489 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00010237
Numéro CAS: 4437-51-8
EINECS: 224-651-7
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a3050bd7f91ee6be202f97ae9bac61d96d1a044&vid=daf69249defccc232807ae2e69acc833202b40d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %