2,3-Pentanedione ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Pentane-2,3-dione
P0051-25ML
P0051-500ML
P0051-100ML
TCIAP0051-25MLEA
29.7
EUR
TCIAP0051-25ML
TCIAP0051-500ML
TCIAP0051-100ML
2,3-Pentanedione ≥97.0% (par GC)
2,3-Pentanedione
Formule:
C₅H₈O₂ Point d'ébullition: 108°C Point de fusion: –52 °C Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 19°C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00009313 Numéro CAS: 600-14-6 EINECS: 209-984-8 ONU: 1224 ADR: 3,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |