Imprimer
6-Undécanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dipentyl ketone, Diamyl ketone, Undecan-6-one
U0043-25ML U0043-100ML
TCIAU0043-25MLEA 53.9 EUR
TCIAU0043-25ML TCIAU0043-100ML
6-Undécanone ≥98.0% (par GC)
6-Undécanone
Formule: C₁₁H₂₂O
MW: 170.3 g/mol
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: 15.5
Point d'éclair: 88°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009516
Numéro CAS: 927-49-1
EINECS: 213-150-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6092e1e93002c629f5797cc5d9daa08969d515d6&vid=6092e1e93002c629f5797cc5d9daa08969d515d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %