Imprimer
2-Hexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0114-25ML H0114-500ML H0114-100ML
TCIAH0114-25MLEA 25.3 EUR
TCIAH0114-25ML TCIAH0114-500ML TCIAH0114-100ML
2-Hexanone ≥98.0% (par GC)
2-Hexanone
Formule: C₆H₁₂O
Point d'ébullition: 127°C
Point de fusion: -57°C
Densité: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 23°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009482
Numéro CAS: 591-78-6
EINECS: 209-731-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06033
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50fac589b5d45cc32cb1412ef7d64dc421dc049b&vid=770f12ffd7c84ff2c68b10aff25594649c08ea17&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %