Imprimer
Benzenesulfonate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0033-25ML B0033-500ML B0033-100ML
TCIAB0033-25MLEA 24.2 EUR
TCIAB0033-25ML TCIAB0033-500ML TCIAB0033-100ML
Benzenesulfonate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Benzenesulfonate de méthyle
Formule: C₇H₈O₃S
Point d'ébullition: 280°C
Point de fusion: 4.5 °C
Densité: 1,2889 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 143°C
Numéro MDL: MFCD00014737
Numéro CAS: 80-18-2
EINECS: 201-256-8
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9868ced92a123a2440a2c0b3cdb86dde7de78eab&vid=9868ced92a123a2440a2c0b3cdb86dde7de78eab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %