Imprimer
Chlorure de 4-propylbenzènesulfonyle ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Propylbenzene-1-sulphonyl chloride
P1366-25G P1366-5G
TCIAP1366-25GEA 148 EUR
TCIAP1366-25G TCIAP1366-5G
Chlorure de 4-propylbenzènesulfonyle ≥93.0% (par GC)
Chlorure de 4-propylbenzènesulfonyle
Formule: C₉H₁₁ClO₂S
MW: 218.7 g/mol
Point de fusion: -4
Numéro MDL: MFCD00041508
Numéro CAS: 146949-07-7
ONU: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1484af68a3e3d573f1f3b8e183c4ddcc37ddeff2&vid=1484af68a3e3d573f1f3b8e183c4ddcc37ddeff2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 93.0 %