Imprimer
Chlorure de 4-méthyl-3-nitrobenzène-1-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methyl-3-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
N0704-25G N0704-5G
TCIAN0704-25GEA 741 EUR
TCIAN0704-25G TCIAN0704-5G
Chlorure de 4-méthyl-3-nitrobenzène-1-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-méthyl-3-nitrobenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆ClNO₄S
MW: 235.65
Point d'ébullition: 154°C
Numéro MDL: MFCD00129811
Numéro CAS: 616-83-1
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8440ac231e08bdb87d7446dd6d97c93567dcb7f0&vid=8440ac231e08bdb87d7446dd6d97c93567dcb7f0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C
Solubility in Toluene very faint turbidity