Chlorure de 2-méthyl-5-nitrobenzène-1-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
4-Nitrotoluene-2-sulphonyl chloride, 2-Methyl-5-nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
M2178-25G
M2178-5G
TCIAM2178-25GEA
231
EUR
TCIAM2178-25G
TCIAM2178-5G
Chlorure de 2-méthyl-5-nitrobenzène-1-sulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-méthyl-5-nitrobenzène-1-sulfonyle
Formule:
C₇H₆ClNO₄S MW: 235.65 Point d'ébullition: 198°C Point de fusion: 46 |
Numéro MDL:
MFCD00051695 Numéro CAS: 121-02-8 EINECS: 204-444-8 ONU: 3261 ADR: 8 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 48.0 deg-C |