Imprimer
5-Nitrobenzimidazole-2-thiol ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Nitrobenzimidazole-2-thiol, 2-Mercapto-5-nitro-1H-benzimidazole
M1325-25G M1325-5G
TCIAM1325-25GEA 511 EUR
TCIAM1325-25G TCIAM1325-5G
5-Nitrobenzimidazole-2-thiol ≥98.0% (par HPLC)
5-Nitrobenzimidazole-2-thiol
Formule: C₇H₅N₃O₂S
Point de fusion: 285…287 °C
Numéro MDL: MFCD00804727
Numéro CAS: 6325-91-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b42ac5c79705245282520bcf5a7a024a0a06f0f1&vid=b42ac5c79705245282520bcf5a7a024a0a06f0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%