Imprimer
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methyl-2-nitropyridin-3-ol, 6-Methyl-2-nitro-3-pyridone, 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridine, 6-Metil-2-nitropyridine-3-ol
H0762-25G H0762-5G
TCIAH0762-25GEA 194 EUR
TCIAH0762-25G TCIAH0762-5G
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline ≥98.0% (par GC)
3-Hydroxy-2-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 105…106 °C
Numéro MDL: MFCD00006259
Numéro CAS: 15128-90-2
EINECS: 239-192-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0915cb4becfeb956e93884e5b0fd2090c56dc489&vid=0915cb4becfeb956e93884e5b0fd2090c56dc489&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 109.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency