Imprimer
2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methyl-5-nitropyridin-2-ol, 3-Methyl-5-nitropyridin-2(1H)-one, 3-Methyl-5-nitro-2-pyridone, 2-Hydroxy-3-methyl-5-nitropyridine
H1173-25G H1173-5G
TCIAH1173-25GEA 226 EUR
TCIAH1173-25G TCIAH1173-5G
2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline ≥98.0% (par GC)
2-Hydroxy-5-nitro-3-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 229°C
Numéro MDL: MFCD03095073
Numéro CAS: 21901-34-8
EINECS: 244-647-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=964eb0ec020e6d58be650a4a6120a47dc10c2f28&vid=964eb0ec020e6d58be650a4a6120a47dc10c2f28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %