Imprimer
3,3'-Diaminobenzidine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-3,3',4,4'-tetraamine, DAB, 3,3',4,4'-Biphenyltetramin, Biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine
D0077-25G D0077-5G
TCIAD0077-25GEA 148 EUR
TCIAD0077-25G TCIAD0077-5G
3,3'-Diaminobenzidine ≥98.0% (par HPLC)
3,3'-Diaminobenzidine
Formule: C₁₂H₁₄N₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007725
Numéro CAS: 91-95-2
EINECS: 202-110-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d46f8a4c33e5095b1524d0a42e29c0987af93689&vid=d46f8a4c33e5095b1524d0a42e29c0987af93689&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C