Imprimer
trans-4-Aminocyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A1160-25G A1160-500G
TCIAA1160-25GEA 33 EUR
TCIAA1160-25G TCIAA1160-500G
trans-4-Aminocyclohexanol ≥98.0% (par GC)
trans-4-Aminocyclohexanol
Formule: C₆H₁₃NO
Point d'ébullition: 127°C
Point de fusion: 108…113 °C
Numéro MDL: MFCD00067698
Numéro CAS: 27489-62-9
EINECS: 248-492-8
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2728d1724c07ce52f0bc46c2ab534b3c344ff0d1&vid=2728d1724c07ce52f0bc46c2ab534b3c344ff0d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C