Imprimer
1-(3-Aminopropyl)imidazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A1185-25G A1185-500G A1185-100G
TCIAA1185-25GEA 31.9 EUR
TCIAA1185-25G TCIAA1185-500G TCIAA1185-100G
1-(3-Aminopropyl)imidazole ≥97.0% (par GC)
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Formule: C₆H₁₁N₃
Point d'ébullition: 117°C
Point d'éclair: 154°C
Numéro MDL: MFCD00009819
Numéro CAS: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=590337d03d4baa8ec42d149a3755daa964547320&vid=590337d03d4baa8ec42d149a3755daa964547320&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %