Imprimer
2-Aminobenzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1H-Benzo[d]imidazol-2-amine, Benzimidazol-2-ylamine, 2-Amino-1H-benzimidazole
A0850-25G A0850-5G
TCIAA0850-25GEA 70.4 EUR
TCIAA0850-25G TCIAA0850-5G
2-Aminobenzimidazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Aminobenzimidazole
Formule: C₇H₇N₃
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 226…231 °C
Numéro MDL: MFCD00005596
Numéro CAS: 934-32-7
EINECS: 213-280-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f32f55e12c418aa5b7b4b046b14bed0b600f087&vid=7f32f55e12c418aa5b7b4b046b14bed0b600f087&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 229.0 to 234.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency