Imprimer
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B2186-1G B2186-5G
TCIAB2186-1GEA 37.4 EUR
TCIAB2186-1G TCIAB2186-5G
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3,5-bis(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₈H₃ClF₆O₂S
Point de fusion: 36…38 °C
Numéro MDL: MFCD00014725
Numéro CAS: 39234-86-1
EINECS: 254-371-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ea52ca7d9708c37f731e1848f90c0a0017c2c03&vid=6ea52ca7d9708c37f731e1848f90c0a0017c2c03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %