2-Fluoro-5-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
1-Fluor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Fluoro-5-trifluoromethylphenol
F0780-25G
F0780-5G
TCIAF0780-25GEA
217
EUR
TCIAF0780-25G
TCIAF0780-5G
2-Fluoro-5-trifluorométhylphénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Fluoro-5-trifluorométhylphénol
Formule:
C₇H₄F₄O Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa) Densité: 1,436 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 57°C |
Numéro MDL:
MFCD00061286 Numéro CAS: 141483-15-0 ONU: 1993 ADR: 3,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |