Imprimer
Nonafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5,5-pentanol-1 ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1H,1H-Nonafluoro-1-pentanol, 1H,1H-Perfluoropentan-1-ol
N0810-1G N0810-5G N0810-25G
TCIAN0810-1GEA 51.7 EUR
TCIAN0810-1G TCIAN0810-5G TCIAN0810-25G
Nonafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5,5-pentanol-1 ≥97.0% (par GC)
Nonafluoro-2,2,3,3,4,4,5,5,5-pentanol-1
Formule: C₅H₃F₉O
Point d'ébullition: 111°C
Numéro MDL: MFCD00236714
Numéro CAS: 355-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2b69d0e58b1264e5d5768552cf9d52162774b29&vid=e2b69d0e58b1264e5d5768552cf9d52162774b29&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %