Imprimer
(3,3,3-Trifluoropropyl)triméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
T2720-25G T2720-5G
TCIAT2720-25GEA 73.7 EUR
TCIAT2720-25G TCIAT2720-5G
(3,3,3-Trifluoropropyl)triméthoxysilane ≥98.0% (par GC)
(3,3,3-Trifluoropropyl)triméthoxysilane
Formule: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 218.25 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Densité: 1.137
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00039266
Numéro CAS: 429-60-7
EINECS: 207-059-3
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f90d64e44fb1ea51624a5097b3715b39566c447&vid=9f90d64e44fb1ea51624a5097b3715b39566c447&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %