Imprimer
Acide 4,5-difluoro-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D3555-25G D3555-5G
TCIAD3555-25GEA 174 EUR
TCIAD3555-25G TCIAD3555-5G
Acide 4,5-difluoro-2-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4,5-difluoro-2-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₃F₂NO₄
MW: 203.1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00799521
Numéro CAS: 20372-63-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d8bfd29a7ae43310f6e023017daa52dcaf6878b&vid=6d8bfd29a7ae43310f6e023017daa52dcaf6878b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C