Heptafluorobutyrate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
H1033-25G
H1033-5G
TCIAH1033-25GEA
219
EUR
TCIAH1033-25G
TCIAH1033-5G
Heptafluorobutyrate de méthyle ≥97.0% (par GC)
Heptafluorobutyrate de méthyle
Formule:
C₅H₃F₇O₂ Point d'ébullition: 81°C Point de fusion: –86 °C Densité: 1,472 g/cm³ (20 °C) |
Numéro MDL:
MFCD00000433 Numéro CAS: 356-24-1 EINECS: 206-600-0 ONU: 3272 ADR: 3,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |