Imprimer
4-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Cyanmethyl)-4-(trifluormethoxy)benzol, 4-(TrifluoroMethoxy)phenylacetonitrile, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl cyanide
T1804-1G T1804-5G
TCIAT1804-1GEA 24.2 EUR
TCIAT1804-1G TCIAT1804-5G
4-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
4-(Trifluorométhoxy)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
Point d'ébullition: 96°C
Point de fusion: 28…30 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061240
Numéro CAS: 49561-96-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92940696701904b9ec2955c7a2521d42ce7d83cf&vid=92940696701904b9ec2955c7a2521d42ce7d83cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %