Imprimer
4-Fluoro-3-méthoxybenzonitrile
Fournisseur: TCI
Danger
F0408-1G F0408-5G
TCIAF0408-1GEA 26.4 EUR
TCIAF0408-1G TCIAF0408-5G
4-Fluoro-3-méthoxybenzonitrile
4-Fluoro-3-méthoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Numéro MDL: MFCD01569371
Numéro CAS: 243128-37-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30b3e05ff16d86e86e51a11013fefd6c370024ca&vid=30b3e05ff16d86e86e51a11013fefd6c370024ca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C