Imprimer
4-Fluoro-m-anisaldéhyde ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
F0401-25G F0401-5G F0401-1G
TCIAF0401-25GEA 226 EUR
TCIAF0401-25G TCIAF0401-5G TCIAF0401-1G
4-Fluoro-m-anisaldéhyde ≥96.0% (par GC)
4-Fluoro-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143320
Numéro CAS: 128495-46-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06273e0bef5cb3f3c31eb6c174419094b615210e&vid=06273e0bef5cb3f3c31eb6c174419094b615210e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency