Imprimer
5-Fluoro-o-anisaldéhyde ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-2-anisaldehyde, 5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
F0428-1G F0428-5G
TCIAF0428-1GEA 26.4 EUR
TCIAF0428-1G TCIAF0428-5G
5-Fluoro-o-anisaldéhyde ≥97.0% (par GC)
5-Fluoro-o-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
Point d'ébullition: 118°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00143458
Numéro CAS: 19415-51-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2d2d82c333f537cdb2f690b5a616ca2b996d9ec&vid=d2d2d82c333f537cdb2f690b5a616ca2b996d9ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency