Imprimer
Carbonate de bis(4-nitrophényle) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(4-nitrophenyl) carbonate
C1481-25G C1481-5G
TCIAC1481-25GEA 110 EUR
TCIAC1481-25G TCIAC1481-5G
Carbonate de bis(4-nitrophényle) ≥98.0% (par HPLC)
Carbonate de bis(4-nitrophényle)
Formule: C₁₃H₈N₂O₇
MW: 304.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007322
Numéro CAS: 5070-13-3
EINECS: 225-775-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77a7ae9563a0de0dd6b3d11f3977c8b46745e4e3&vid=77a7ae9563a0de0dd6b3d11f3977c8b46745e4e3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C