Imprimer
Acide 4-aminométhylbenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0965-25G A0965-500G A0965-100G
TCIAA0965-25GEA 35.2 EUR
TCIAA0965-25G TCIAA0965-500G TCIAA0965-100G
Acide 4-aminométhylbenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-aminométhylbenzoïque
Formule: C₈H₉NO₂
Numéro MDL: MFCD00010203
Numéro CAS: 56-91-7
EINECS: 200-297-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b0041a414f081dae5376b1a6f26f0ffd5930ae8&vid=8b0041a414f081dae5376b1a6f26f0ffd5930ae8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in hot Water almost transparency
Water max. 5.0 %