Imprimer
Palladium (II) acétate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
A1424-1G A1424-5G
TCIAA1424-1GEA 231 EUR
TCIAA1424-1G TCIAA1424-5G
Palladium (II) acétate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Palladium (II) acétate
Formule: C₄H₆O₄Pd
Point de fusion: 205 °C
Numéro MDL: MFCD00012453
Numéro CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Merck Index: 14,06991
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e1ff61fdcb945acd33cd2fb856fdbd08f9f6326&vid=2e1ff61fdcb945acd33cd2fb856fdbd08f9f6326&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) 98.0 to 102.0 %