Imprimer
(4-Aminophényl)acétate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 4-aminophenylacetate, Ethyl (4-aminophenyl)acetate
A1289-25G A1289-5G
TCIAA1289-25GEA 648 EUR
TCIAA1289-25G TCIAA1289-5G
(4-Aminophényl)acétate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(4-Aminophényl)acétate d'éthyle
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00017569
Numéro CAS: 5438-70-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c3e90e9772965c3458a484ee9e59d3a25a58f03&vid=3c3e90e9772965c3458a484ee9e59d3a25a58f03&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency