Imprimer
2-Pyridylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-Pyridylacetate, Ethyl 2-pyridineacetate, Ethyl (2-pyridyl)acetate
P1075-25G P1075-5G
TCIAP1075-25GEA 170 EUR
TCIAP1075-25G TCIAP1075-5G
2-Pyridylacétate d'éthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Pyridylacétate d'éthyle
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: 86…90 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006359
Numéro CAS: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %