Imprimer
3-Hydroxy-2'-méthyl-2-naphtanilide ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-2'-methyl-2-naphthanilide, NSC-37188, Azoic Coupling Component 18, Naphthol AS-D, 3-Hydroxy-N-(o-tolyl)-2-naphthamide, 2-Hydroxy-3-naphthoic acid o-Toluidide
H0315-25G H0315-500G
TCIAH0315-25GEA 84.7 EUR
TCIAH0315-25G TCIAH0315-500G
3-Hydroxy-2'-méthyl-2-naphtanilide ≥97.0% (par HPLC)
3-Hydroxy-2'-méthyl-2-naphtanilide
Formule: C₁₈H₁₅NO₂
MW: 277.32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00021634
Numéro CAS: 135-61-5
EINECS: 205-205-0
ONU: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62849aa8fc66950536adc55fa744ac0bdc6ddae0&vid=62849aa8fc66950536adc55fa744ac0bdc6ddae0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 194.0 to 200.0 deg-C