Imprimer
Éthyle 2-méthyloacétylacétate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethyl 2-methyl-3-oxobutanoate
M0698-25ML M0698-250ML
TCIAM0698-25MLEA 27.5 EUR
TCIAM0698-25ML TCIAM0698-250ML
Éthyle 2-méthyloacétylacétate ≥95.0% (par GC)
Éthyle 2-méthyloacétylacétate
Formule: C₇H₁₂O₃
Point d'ébullition: 185°C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1,0238 g/cm³ (15.3 °C)
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00009164
Numéro CAS: 609-14-3
EINECS: 210-179-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cf29a8afd158a9ac361ba30251bb982dc408be8&vid=9cf29a8afd158a9ac361ba30251bb982dc408be8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %