Imprimer
4-Aminophénylamidine dichlorhydrate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Aminophenylamidine dihydrochloride, 4-Aminobenzene-1-carboximidamide dihydrochloride
A2115-25G A2115-5G
TCIAA2115-25GEA 190 EUR
TCIAA2115-25G TCIAA2115-5G
4-Aminophénylamidine dichlorhydrate ≥98.0% (sur base azote total)
4-Aminophénylamidine dichlorhydrate
Formule: C₇H₁₁Cl₂N₃
MW: 208.09 g/mol
Point de fusion: 291°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00013001
Numéro CAS: 2498-50-2
EINECS: 219-692-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee684b05ca4fb8b10328f255f8ab2e22be1d341a&vid=ee684b05ca4fb8b10328f255f8ab2e22be1d341a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %