Imprimer
Phénylamidine chlorhydrate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzimidamide hydrochloride, Benzamidinium chloride, Phenylamidine hydrochloride, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride
B0013-25G B0013-500G B0013-100G
TCIAB0013-25GEA 66 EUR
TCIAB0013-25G TCIAB0013-500G TCIAB0013-100G
Phénylamidine chlorhydrate ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Phénylamidine chlorhydrate
Formule: C₇H₉ClN₂
MW: 156.61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066285
Numéro CAS: 1670-14-0
EINECS: 216-795-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1aabcd643dd9da1ea28122459bcc5dddf190d169&vid=1aabcd643dd9da1ea28122459bcc5dddf190d169&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 % (after deducting NH4Cl)
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 4.0 %